missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dolutegravir sodium, MedChemExpress

Artikelnummer. 16448277
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16448277 5 mg -
16465578 10 mg 10 Milligramm
16446126 100 mg -
16431747 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16448277 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13238A

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Dolutegravir sodium (S/GSK1349572 sodium) is a highly potent and orally bioavailable HIV integrase strand transfer inhibitor with an IC50 of 2.7 nM for HIV-1 integrase-catalyzed strand transfer.

Dolutegravir sodium (S/GSK1349572 sodium) inhibits HIV-1 viral replication with an IC50 of 0.51 nM in peripheral blood mononuclear cells. Dolutegravir sodium (S/GSK1349572 sodium) retains a high potency against the HIV-1 Y143R, N155H, and G140S/Q148H mutants (EC50=3.6-5.8 nM).

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dolutegravir sodium
Physikalische Form Solid
CAS 1051375-19-9
Farbe Light Yellow
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H18F2N3NaO5
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym S/GSK1349572 sodium
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 4.5 mg/mL (10.20 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CN(C2=C(O[Na])C1=O)C[C@]3([H])OCC[C@@H](C)N3C2=O)NCC4=CC=C(F)C=C4F
Molekulargewicht (g/mol) 441.36
Formelmasse 441.36
Reinheit (%) 99.88%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.