Learn More
Domiphenbromid, Mikromol™
Artikelnummer. 17932926
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17932926 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17932926 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0726.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Domiphenbromid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Domiphen Bromide
CAS 538-71-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Domiphen Bromide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C22 H40 N O . Br
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1-Dodecanaminium, N,N-dimethyl-N-(2-phenoxyethyl)-, bromide, Ammonium, dodecyldimethyl(2-phenoxyethyl)-, bromide, Dodecyldimethyl(2-phenoxyethyl)ammonium bromide, Bradonit, Bradoral, Bradosol, Bradosol bromide, Domiphen bromide, Fungitex, Fungitex R, Modicare, N-Dodecyl-N-(2-phenoxyethyl)dimethylammonium bromide, NSC 39415, Neo-Bradoral, Oradol, PDDB, Phenododecinium bromide, (beta-Phenoxyethyl)dimethyldodecylammonium bromide
InChI-Formel InChI=1S/C22H40NO.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-23(2,3)20-21-24-22-17-14-13-15-18-22;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-21H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCOc1ccccc1
IUPAC-Name Dodecyl-dimethyl-(2-phenoxyethyl)azanium;Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 414.46
Menge 250 mg
Formelmasse 413,2293 g/mol