Learn More
Parker Domnick Hunter™ Domnick Hunter™ Stickstoff-Gasgeneratoren
Artikelnummer. 12596706
Change view
Click to view available options
Typ:
Stickstoffgasgenerator
Artikelnummer. Typ
12596706 Stickstoffgasgenerator
1 options
Artikelnummer. 12596706
Marke: Parker Domnick Hunter™ G1110E
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Robuster Stickstoffgasgenerator für kritische Anwendungen in den Bereichen Life Science, chemische Analyse und Spektroskopie. Parker Domnick Hunter™ Stickstoff-Gasgenerator liefert einen kontinuierlichen Strom hochreinen Stickstoffs.
  • Vollständiges „Plug-and-Play-System“, das speziell auf hochanspruchsvolle Anwendungen in der Analytik ausgelegt wurde
  • Erbringt eine kontinuierliche Versorgung mit Stickstoff mit einer Reinheit von 99,999 % über 24 Stunden am Tag
  • Integrierter ölfrei verdichtender Kompressor mit Geräuschreduzierungstechnologie
  • Eliminieren Sie unhandliche und potenziell gefährliche Stickstoffzylinder
  • Kompakt, zuverlässig, nur minimale Beaufsichtigung und minimale Wartung erforderlich
  • Phthalate-freie Komponenten
Spezifikation
Flussrate 0.75 l/min
Auslassgröße 1/8 in.
Spannung 240 V
Reinheitsgrad Stickstoff > 99.999 %
Gewährleistung 2 Jahre
Frequenz 50 Hz
Typ Stickstoffgasgenerator