missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Domperidon 1,0 mg/ml in Methanol, LoGiCal

Artikelnummer. 30458392
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30458392 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30458392 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCAMP0107.0001

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.

Domperidon 1,0 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Domperidone
CAS 57808-66-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Domperidone
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C22 H24 Cl N5 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Domperidone
InChI-Formel InChI=1 S/C22H24ClN5O2/c23-15-6-7-20-18(14-15)25-22(30)28(20)16-8-12-26(13-9-16)10-3-11-27-19-5-2-1-4-17(19)24-21(27)29/h1-2,4-7,14,16 H,3,8-13H2,(H,24,29)(H,25,30)
SMILES Clc1ccc2N(C3CCN(CCCN4C(=O)Nc5ccccc45)CC3)C(=O)Nc2c1
IUPAC-Name 6-Chlor-3-[1-[3-(2-oxo-3 H-benzimidazol-1-yl)propyl]piperidin-4-yl]-1 H-benzimidazol-2-on
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekulargewicht (g/mol) 425.91
Menge 1 mL
Formelmasse 425.1619 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.