Learn More
R&D Systems™ Donepezil hydrochloride
Artikelnummer. 18792704
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18792704 50 mg 50 Milligramm
18762484 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18792704 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 4385/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.27 €
    423.15 € / 50 Milligramm
    Sparen 44.12 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent AChE inhibitor
Potent acetylcholinesterase inhibitor (IC50 = 5.7 nM). Displays 1252-fold selectivity for AChE over BuChE (IC50 = 7138 nM for BuChE). Orally active.
Deuterated analog also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120011-70-3
Summenformel C24H30ClNO3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Donepezil hydrochloride
Menge 50 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 415.95
Reinheit >99%
Molekulargewicht 415.96