Learn More
Donepezil Hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492202 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492202 1 g 1 Gramm
15402212 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15492202 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 458050010
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 120011-70-3 | C24H30ClNO3 | 415.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120011-70-3
Summenformel C24H30ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 415.96
MDL-Nummer MFCD00881312
InChI-Schlüssel XWAIAVWHZJNZQQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym donepezil hydrochloride, donepezil hcl, aricept, bnag, donepezilhcl, aricept odt, 2-1-benzylpiperidin-4-yl methyl-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one hydrochloride, e 2020 pharmaceutical, eranz
PubChem CID 5741
ChEBI CHEBI:4696
IUPAC-Name 2-[(1-Benzylpiperidin-4-yl)Methyl]-5,6-Dimethoxy-2,3-Dihydroinden-1-on;Hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC2=C(C=C1OC)C(=O)C(CC1CCN(CC3=CC=CC=C3)CC1)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Donepezil hydrochloride
Schmelzpunkt 211.0°C to 212.0°C
Infrarotspektrum Echt
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot methanol, insoluble in ethyl acetate and hexane
Formelmasse 415.85
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Donepezil hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Donepezil hydrochloride