missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Donkey anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Goat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG (H+L) |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-Linked Immunosorbent Assay |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | FITC |
| Verdünnung | Flow Cytometry 1:500 - 1:2500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000 - 1:5000, Fluorophore-linked immunosorbent assay 1:10000 - 1:50000 |
| Zusammensetzung | Lyophilized from 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free |
| Wirtsspezies | Donkey |
| Immunogen | Goat IgG whole molecule |
| Reinigungsverfahren | Multi-step |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?