Learn More
Donkey anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody, PE/Cy5.5 (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Goat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG (H+L) |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | PE-Cyanine5.5 |
| Zusammensetzung | PBS |
| Wirtsspezies | Donkey |
| Immunogen | Goat IgG whole molecule |
| Reinigungsverfahren | Multi-step |
| Menge | 500 μg |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Mehr anzeigen |