missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Donkey anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP

Artikelnummer. 11595973
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11595973 1 mg 1 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11595973

Marke: Invitrogen™ PA128664

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Donkey Polyclonal Secondary Antibody

Optimal titers should be determined by the researcher.

Anti-Goat secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for goat immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Goat IgG (H+L)
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS with proprietary stabilizer, 1% BSA and proprietary preservative; pH 7.4
Wirtsspezies Donkey
Immunogen Goat IgG whole molecule.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Goat
Inhalt und Lagerung 2-8°C
Produkttyp Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.