Learn More
Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Texas Red (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18018675 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.2 mg
Packungsgröße:
0.20 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18018675 0.2 mg 0.20 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 18018675
Marke: Novus Biologicals NB7609
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Donkey Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG (H+L)
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Texas Red
Verdünnung Western Blot 1:1000 - 1:10000, Flow Cytometry 1:500 - 1:2500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000 - 1:5000, Fluorophore-linked immunosorbent assay 1:10000 - 1:50000
Wirtsspezies Donkey
Immunogen Rabbit IgG whole molecule
Reinigungsverfahren Multi-step
Menge 0.2 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Testspezifität This antibody was pre-adsorbed against Bovine, Chicken, Goat, Guinea Pig, Hamster, Horse, Human, Mouse, Rat, and Sheep Serum Proteins. No reaction was observed against Bovine, Chicken, Goat, Guinea Pig, Hamster, Horse, Human, Mouse, Rat and Sheep Serum Proteins.
Zielspezies Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG