missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Dopamine beta-Hydroxylase Antibody (DBH/7222) [DyLight 650], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30063048 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30063048 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30063048 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBP326920C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Dopamine beta-Hydroxylase Monoclonal antibody specifically detects Dopamine beta-Hydroxylase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Dopamine beta-Hydroxylase
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon DBH/7222
Konjugat DyLight 650
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias DBM, dopamine beta-hydroxylase, dopamine beta-hydroxylase (dopamine beta-monooxygenase), Dopamine beta-monooxygenase, EC 1.14.17.1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa200-400) of human Dopamine beta-Hydroxylase protein (exact sequence is proprietary)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Lipid and Metabolism, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1621
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.