Learn More
Dopaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409043
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11409043 25 g 25 Gramm
11499033 5 g 5 Gramm
15403037 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409043 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11136.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 62-31-7 | C8H12ClNO2 | 189.64 g/mol
A neurotransmitter and vasopressor that modulates cortical activation. Dopamine hydrochloride is a vasopressor that moderates cortical activation. It is used as a precursor to norepinepherine and epinephrine. It is an important neurotransmitter and chemical messenger that helps in the transmission of signals in the brain and other vital areas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Neurotransmitter und Vasopressor, der die kortikale Aktivierung moduliert. Dopaminhydrochlorid ist ein Vasopressor, der die kortikale Aktivierung moderiert. Es wird als Vorläufer von Noradrenalin und Adrenalin verwendet. Es ist ein wichtiger Neurotransmitter und chemischer Botenstoff, der bei der Übertragung von Signalen im Gehirn und anderen lebenswichtigen Bereichen hilft.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol und Dimethylsulfoxid. Unlöslich in Ether, Petrolether, Chloroform, Benzol und Toluol.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-31-7
Summenformel C8H12ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 189.64
MDL-Nummer MFCD00012898
InChI-Schlüssel CTENFNNZBMHDDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym dopamine hydrochloride, 3-hydroxytyramine hydrochloride, dopamine hcl, 4-2-aminoethyl benzene-1,2-diol hydrochloride, intropin, dopastat, revivan, dynatra, 3,4-dihydroxyphenethylamine hydrochloride, cardiosteril
PubChem CID 65340
IUPAC-Name 4-(2-Aminoethyl)benzol-1,2-diol;hydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dopamine hydrochloride
Schmelzpunkt 243°C to 250°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 25 g
Beilstein 3656720
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Merck Index 14,3421
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol and dimethyl sulfoxide. Insoluble in ether,petroleum ether,chloroform,benzene and toluene.
Formelmasse 189.64
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dopaminhydrochlorid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.