Learn More
Dopaminhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30458667
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458667 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30458667 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0384.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dopamine hydrochloride
CAS 62-31-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dopamine hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H11 N O2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Dobutamine Hydrochloride Imp. A (EP), Dobutamine Imp. A (EP), Noradrenaline Tartrate Imp. C (EP), Noradrenaline Imp. C (EP), Dopamine Hydrochloride, Noradrenaline Tartrate Imp. C (EP) as Hydrochloride, Dobutamine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)pyrocatechol hydrochloride, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxy-beta-phenethylamine hydrochloride, 3,4-Dihydroxyphenethylamine hydrochloride, 3-Hydroxytyramine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-1,2-benzenediol hydrochloride, ASL 279, Cardiosteril, Dopadic, Dopamine Fresenius, Dopamine Pierre Faba, Dopamine chloride, Dopamine hydrochloride, Dopastat, Dopmin, Dynatra, Inotropin, Inovan, Intropin, KW 3160, P 498, Rascordin, Revivan, Tensamin, m-Hydroxytyramine hydrochloride, beta-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethylamine hydrochloride, Dobutamine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Noradrenaline Tartrate Impurity C as Hydrochloride, Dobutamine Impurity A as Hydrochloride, Noradrenaline Impurity C as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6;/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2;1H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.NCCc1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-Name 4-(2-Aminoethyl)benzol-1,2-diol;hydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 189.64
Menge 10 mg
Formelmasse 189,0557 g/mol