Beschreibung
- Kompatibel zu allen PG 8535
- Anpassbar über elektronische Steuerung der Maschine
- Länge des Ansaugrohrs 300 mm für 5- und 10 l-Dosen
- Länge des Führungskabels: 1,90 m
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | CE System |
| Modell | DoS G-60-Dispensermodul |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, Labor |
| Menge | Je 1 |