Description
- Montage in einem vorhandenen Behälterverschluss
- Dann wird die Pumpe durch das Loch eingeführt und von unten festgeschraubt.
- Ein passender Containeranschluss ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Medienberührende Teile aus PP, PE und Edelstahl
Specifications
Specifications
| Kapazität (metrisch) | 30 ml/Hub |
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Fässer, Kanister, Ballonflaschen oder Flaschen, zum Dosieren von Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Viskositäten, für die Verwendung mit Lebensmitteln |
| Material | Polypropylen, Polyethylen, Edelstahl, Polypropylen, Edelstahl |
| Menge | 1 |
| Länge (angloamerikanisch) | 28,5 cm |
| Verschlussgröße | 28,5 mm |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Produkttyp | Dosierpumpe |