Learn More
Buerkle™ Dosierpumpe Dosi-Pump
Artikelnummer. p-8001971 Alle ansehen Bürkle Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml/Hub
250 ml/Hub
30 ml/Hub
4 ml/Hub
Verschlussgröße:
21 mm
22 mm
28,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße unitSize
10270272 4 ml/Hub 21 mm 1 Stück
10365841 30 ml/Hub 28,5 mm 1 Stück
10254301 30 ml/Hub 22 mm 1 Stück
10594241 100 ml/Hub 28,5 mm 1 Stück
10776485 250 ml/Hub 28,5 mm 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10270272
Marke: Buerkle™ 56071004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Dosierpumpe Dosi-Pump werden von Ihnen in Ihren vorhandenen Behälterverschluss montiert. Dafür wird ein entsprechendes Loch in den Verschluss gebohrt, die Pumpe durchgesteckt und von unten gegen geschraubt.Ein passender Behälteranschluss mit Aufnahmebohrung ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Dosierpumpen geeignet für Fässer, Kanister, Ballons oder Flaschen, zum Dosieren von Flüssigkeiten verschiedener Viskosität.
Die Dosierpumpen werden von Ihnen in Ihren vorhandenen Behälterverschluss montiert (siehe Tabelle Aufnahmebohrung). Dafür wird ein entsprechendes Loch in den Verschluss gebohrt, die Pumpe durchgesteckt und von unten gegen geschraubt.
Ein passender Behälteranschluss mit Aufnahmebohrung ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Dosierpumpen geeignet für Fässer, Kanister, Ballons oder Flaschen, zum Dosieren von Flüssigkeiten verschiedener Viskosität.
Die Dosierpumpen werden von Ihnen in Ihren vorhandenen Behälterverschluss montiert (siehe Tabelle Aufnahmebohrung). Dafür wird ein entsprechendes Loch in den Verschluss gebohrt, die Pumpe durchgesteckt und von unten gegen geschraubt.
Ein passender Behälteranschluss mit Aufnahmebohrung ist im Lieferumfang nicht enthalten.
  • Mediumsberührte Teile aus PP, PE und Edelstahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 4 ml/Hub
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Fässer, Kanister, Ballonflaschen oder Flaschen, zum Dosieren von Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Viskositäten, für die Verwendung mit Lebensmitteln
Material Polypropylen, Polyethylen, Edelstahl
Menge 1
Zertifizierung/Konformität Für Lebensmittel geeignet
Einwegprodukt Nein
Produkttyp Dosierpumpe
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter
Länge (angloamerikanisch) 25 cm
Verschlussgröße 21 mm