Learn More
Thermo Scientific™ Dosimetrie-Lösungskit
Artikelnummer. 10657835 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Artikelnummer. 10657835 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. EPD162901051
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Kit stellt eine vollständige und umfassende Dosimetrie-Lösung für Einrichtungen dar, die keine großen Dosimetriesysteme benötigen oder sich diese nicht leisten können.
Das Thermo Scientific™ Dosimetrie-Lösungskit bietet eine vollständige und umfassende Dosimetrie-Lösung für Einrichtungen, die keine großen Dosimetriesysteme benötigen oder sich diese nicht leisten können. Es stellt eine einfache und bequeme Lösung zum Schutz Ihrer wertvollsten Anlagen, Mitarbeiter und Einrichtungen dar und vermittelt dank Aufzeichnung und Nachverfolgung der Strahlungsdosis ein sicheres Gefühl. Das Dosimetrie-Lösungskit bietet Klinikverwaltungen, Arztpraxen, Laboratorien und anderen Einrichtungen die erforderliche Dosimetrieausrüstung in einem einzigen Paket.
Die hohe Qualität des Thermo Scientific EPD Mk2 macht in Verbindung mit den mitgelieferten anwenderfreundlichen Softwarepaketen Easy Issue und EasyEPD2 und dem integrierten EPD-Infrarot-Lesegerät die Dosimetrielösung zum perfekten Kit für jede Einrichtung, in der Strahlendosen gemessen werden müssen.
  • Ein einziges Kit als umfassende Dosimetrie-Lösung
  • Hohes radiologisches Leistungsverhalten
  • Kleines und besonders leichtes Dosimeter mit bewährtem Verfahren
  • EPD läuft mit nur einer Batterie
  • Robustes ergonomisches Design
  • Integriertes Infrarot-Lesegerät im Tragekoffer
  • Mit EasyEPD- und Easy Issue-Software
Komponenten:
Elektronisches persönliches Dosimeter
  • Dosimeter-Modelle Mk2, G oder N2 stehen zur Auswahl; Standardkit enthält 5 EPD, optional sind bis zu 12 EPD verfügbar
  • Multidetektor-Verfahren
  • Hervorragende Detektion aller Strahlungstypen; Auswahl zwischen Beta/Gamma-, Gamma/Neutronen- und Nur-Gamma-EPD
  • Geringes Gewicht: 95 g (3,2 oz) inklusive Batterie und Klemme
  • Größe: 85 mm x 63 mm x 19 mm (3,03 x 2,5 x 0,08 in.), ohne Klemme
  • Stromversorgung: 1 AA-Alkalibatterie 1,5 V für bis zu 30 Wochen Dauerbetrieb, ODER 3,6 V Lithiumbatterie für typischerweise 20 bis 40 Wochen Dauerbetrieb (untereinander austauschbar; geschätzte Lebensdauer abhängig vom Typ)
  • Daten bleiben ohne Batterie 10 Jahre erhalten
  • Konfigurierbarer akustischer und optischer Alarm für Dosis, Dosisleistung, Countdown-Zeit, Lesezeit und Fehlermodi
  • Hervorragende Störfestigkeit gegenüber elektromagnetischer Interferenz
  • Gut ablesbare Anzeige mit optionaler Hintergrundbeleuchtung
EasyEPD2-Software
  • Keine Datenbank erforderlich
  • Konfigurationssoftware für individuelle Einstellung von Alarmstufen, angezeigter Informationen und mehr
  • Direkte Schnittstelle zum Thermo IrDA-Lesegerät
  • Automatische Erkennung und Auslesung eines gefundenen EPD-Geräts
  • Grundlegende EPD-Ausgabe- und Rückgabefunktionen unterstützt
  • Individuelle Anzeigebildschirme für jeden logischen funktionellen Steuerungsbereich
  • Kompatibel mit Microsoft™ Windows™
Easy Issue-Software
  • Flexible, einfache und skalierbare Datenbank für Standalone- oder Netzwerk-Verwendung
  • Unterstützt Grab-and-go-Betrieb
  • Alarmstufen können unterschiedlichen Aufgaben zugewiesen werden
  • Beschränkung der EPD-Ausgabe auf der Grundlage der persönlichen Strahlungsdosis
EPD IrDA-Lesegerät
  • Infrarot-EPD-Lesegerät in Transportkoffer integriert
  • Lesegerät-Software mitgeliefert
  • Direkter Anschluss an PC über serielle Schnittstelle
  • Keine Stromversorgung erforderlich
Transportkoffer
  • Robuster Pelican-Koffer mit Formschaum-Einsätzen zum Schutz der EPD-Geräte
  • Integriertes EPD-IrDA-Lesegerät im Koffer
  • Einfache Aufbewahrung des gesamten Systems in einer einzigen eigenständigen Einheit
  • Kann mit FedEx oder UPS versandt werden
Bestellinformationen:
Aufbauend auf der bewährten Verfahrensweise des Thermo Scientific Mk2 elektronischen persönlichen Dosimeters (EPD) enthält das Standard-Kit fünf EPD, Software für die Konfiguration und Ausgabe von EPD sowie einen robusten Transportkoffer mit integriertem IrDA-Lesegerät. Größere Einrichtungen können 5 bis 12 elektronische persönliche Dosimeter bestellen.
Im Lieferumfang enthalten:
Elektronisches persönliches Dosimeter (Modelle Mk2, G oder N2 stehen zur Auswahl; Standardkit enthält fünf EPD, optional sind bis zu 12 EPD verfügbar); EasyEPD2-Software; Easy Issue-Software; EPD IrDA-Reader; Transportkoffer
Empfohlen für:
  • Ambulanzen
  • Radiologielabors und eigenständige Einrichtungen
  • Tierarztpraxen
  • Zahnarztpraxen
  • Ambulanzunternehmen
  • Rettungsdienste
  • Forschungslabors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Dosimetry Solution