Learn More
Miele Professional™ Dosing System DOS K 85/1
Artikelnummer. 30533225 Alle ansehen Miele Produkte
Click to view available options
Enthält:
5 L Canister
Packungsgröße:
1 Bogen
Artikelnummer. 30533225
Marke: Miele Professional™ 12831570
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Comfort for the automatic dispensing of liquid media, with fill level detection
  • Dispenser monitoring high process security as per EN ISO 15883
  • For dispensing liquid cleaning agent/neutralising agent
  • 352 mm suction lance for 5 - 10 L canisters
  • Siphon conversion kit for 10 - 30 L media canisters available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Dosing Pump
Enthält 5 L Canister
Tiefe (angloamerikanisch) 18 7/8 in.
Tiefe (metrisch) 47.80 cm
Abmessungen (L x B x H) 47.80 x 19.80 x 16.00 cm
Höhe (angloamerikanisch) 6 5/16 in.
Höhe (metrisch) 16.00 cm
Länge (angloamerikanisch) 18 7/8 in.
Länge (metrisch) 47.80 cm
Breite (angloamerikanisch) 7 13/16 in.
Breite (metrisch) 19.80 cm
Elektrische Anforderungen 200/230 VAC, 50 Hz
Spannung 200/230 V
Frequenz 50 Hz
Menge 1 Ea.