Learn More
Kartell™ Flaschendispenser Dosipet 25, 5-25ml, GL45
Beschreibung
- Kann mit jedem Wasserlösungstyp verwendet werden.
- Verwenden Sie diese Lösung nicht mit Flusssäure.
- Äußerst bequem und zuverlässig
- Verfügt über einen Zylinder aus Borosilikatglas 3.3 und einen PTFE-Kolben
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, IVD-zertifiziert |
| Beschreibung | Gewindegröße GL 45 |
| Volumen (metrisch) | 2,5 bis 25 ml |
| Enthält | 3.3 Borosilicatglaszylinder und PTFE-Kolben |
| Schritten | 38 ml |
| Modell | Dosipet 25 |