Learn More
Kartell™ Flaschendispenser Dosipet 25, 5-25ml, GL45
Artikelnummer. p-8504052
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2,5 bis 25 ml
5 bis 50 ml
Schritten:
38 ml
1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Schritten unitSize
13191104 2,5 bis 25 ml 38 ml -
10172761 5 bis 50 ml 1 ml 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 13191104
Marke: Kartell™ 8302500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Präzise und effiziente Dispensierlösungen. Kartell™ Dosipet B kann mit fast jeder Wasserlösung verwendet werden und ist mit einem Zylinder und Kolben ausgestattet.
  • Kann mit jedem Wasserlösungstyp verwendet werden.
  • Verwenden Sie diese Lösung nicht mit Flusssäure.
  • Äußerst bequem und zuverlässig
  • Verfügt über einen Zylinder aus Borosilikatglas 3.3 und einen PTFE-Kolben
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung, IVD-zertifiziert
Beschreibung Gewindegröße GL 45
Volumen (metrisch) 2,5 bis 25 ml
Enthält 3.3 Borosilicatglaszylinder und PTFE-Kolben
Schritten 38 ml
Modell Dosipet 25