Learn More
Fisherbrand™ Dot Blot
Artikelnummer. 11837172
Click to view available options
Gerät fasst:
48 Proben
96 Proben
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11837172
Marke: Fisherbrand™ DHM48
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die präzise eingeläppten Kontaktflächen gewährleisten einen gleichmäßigen Filter-/Membrankontakt.
  • Acryl hoher Dichte
  • Mikrofiltrationsverteiler
  • Ermöglicht die Immobilisierung nicht fraktionierter Proben auf der Membran
  • Sofortiges Screening mit Nukleinsäure-Sonden oder Antikörpern
  • Oberer Verteiler - ermöglicht das Laden von Proben in jeden Punkt/Schlitz
  • Rändelschrauben aus Edelstahl und passgenaue Passflächen
  • Schablone zur Größenanpassung der Membran
  • Vakuumanschluss, kann an Wasserabsauger oder Vakuumpumpe angeschlossen werden
  • Vakuumbehälter als Sammelkammer für Filtrat
  • Erfordert Vakuumpumpe oder Wasserabsauger mit einer Saugleistung von 600 mm Hg (0.8bar)
  • DHM-48: Für 5 x 12.8 cm Membran - Durchsatz 48 Proben
  • DHM-96: Für 7.5 x 11.3 cm Membran - Durchsatz 96 Proben
  • Kompatibel mit Mehrkanalpipetten und Standard-96-Well-Mikrotiterplatten
Spezifikation
Gerät fasst 48 Proben
Typ Dot-Blot-Hybridisierungssystem
Enthält 48-Well Dot-Blot Hybridisierungsverteiler in 3 x 16-Anordnung, gepaarte obere punktbildende Module für Punkte mit t3 mm im Durchmesser und unteres Vakuum-Kammermodul
Anzahl Steckplätze 48
Betriebstemperatur (metrisch) 65 °C
Probenvolumen (metrisch) 100 μl
Abmessungen (L x B x H) T x B x H:7,5 x 18,5 x 7 cm