Learn More
Dotriacontan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418087
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11418087 5 g 5 Gramm
11428087 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11418087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17480.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 544-85-4 | C32H66 | 450.88 g/mol
Dotriacontane is used as a solvent medium for crystallization of isotactic polypropylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dotriacontan wird als Lösungsmittel für die Kristallisation von isotaktischem Polypropylen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Toluol, Diethylether, Benzol und Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 544-85-4
Summenformel C32H66
Molekulargewicht (g/mol) 450.88
MDL-Nummer MFCD00009411
InChI-Schlüssel QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-dotriacontane, bicetyl, unii-7ksv90rn23, dicetyl, lacceran, dotriacontane, n, dotriacontane, acmc-1akq8, 4-01-00-00595 beilstein handbook reference, wln: 32h
PubChem CID 11008
ChEBI CHEBI:36020
IUPAC-Name Dotriacontan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dotriacontane
Schmelzpunkt 68°C to 71°C
Dichte 0.812
Siedepunkt 300°C to 310°C
Menge 5 g
Beilstein 1783260
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot toluene,diethyl ether,benzene and ethanol. Insoluble in water.
Formelmasse 450.88
Reinheit (%) 98%