Learn More
Dotriacontan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dotriacontane is used as a solvent medium for crystallization of isotactic polypropylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Dotriacontan wird als Lösungsmittel für die Kristallisation von isotaktischem Polypropylen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Toluol, Diethylether, Benzol und Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Dotriacontane |
| Schmelzpunkt | 68°C to 71°C |
| Dichte | 0.812 |
| Siedepunkt | 300°C to 310°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 1783260 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot toluene,diethyl ether,benzene and ethanol. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 450.88 |
| Reinheit (%) | 98% |