Learn More
n-Dotriacontan, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12929224 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12929224 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12929224 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. S1810
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
n-Dotriacontan544-85-41000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Dotriacontan
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS 544-85-4, 75-09-2
CAS Min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
CAS Max. % 0.1, 99.9
Summenformel C32H66
MDL-Nummer MFCD00009411
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
InChI-Schlüssel QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-Name Dotriacontan
Solvent or Matrix MeCl
Molekulargewicht (g/mol) 450.88
PubChem CID 11008
Menge 1 ml
ChEBI CHEBI:36020
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch