Learn More
Sampling Systems™ Double Bagged - USP Class VI Liquid Funnels
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17584706 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Change view
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
50 mm
100 mm
Packungsgröße:
20 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Oberer Durchmesser (metrisch) unitSize
17584706 100 mm 20 Stück
17594706 50 mm 50 Stück
2 options
Artikelnummer. 17584706
Marke: Sampling Systems™ 9370H100S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Our premium range of Liquid Funnels are made from high grade medical USP Class VI HDPE. It is ideal for demanding applications such as vaccine manufacture, GMP, and cleanroom manufacturing.
  • Die SteriWare™ Ultra-Serie von Flüssigkeitstrichtern ist sowohl mit einem Durchmesser von 50 mm als auch mit einem Durchmesser von 100 mm erhältlich.
  • Diese Premium-Trichterreihe ist doppelt verpackt.
  • Zudem wird die Kiste ausgekleidet, um eine dritte Schutzschicht zu bieten.
  • Es eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie die Herstellung von Impfstoffen, sowie die Herstellung gemäß GMP und in Reinräumen.
  • Die Trichter sind alle mit einer ergonomischen Öse seitlich ausgestattet, sodass sie einfach und sauber zu handhaben sind.
  • Die Trichter sind für den Einsatz direkt aus dem Beutel heraus konzipiert.
  • Hergestellt aus FDA- und EG-konformem HDPE in Lebensmittelqualität.
  • HDPE hat eine gute chemische Beständigkeit und kann leicht recycelt werden.
  • Die Trichter werden durch Gammabestrahlung sterilisiert.
  • USP-Klasse VI – hochwertiges Polymer medizinischer Qualität, das zudem unabhängig gemäß USP 661 getestet wurde.
  • Reinraumgefertigt - Die Trichter werden vollständig unter Reinraumbedingungen hergestellt, wobei die Endverpackung in einem Reinraum der Klasse 10.000 durchgeführt wird.
  • Jeder Trichter wird vor dem Verpacken zu 100 % inspiziert.
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 100 mm
Material HDPE
Sterilität Steril