Learn More
Sampling Systems™ Double Bagged - USP Class VI Liquid Funnels
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
50 mm
100 mm
Packungsgröße:
20 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Die SteriWare™ Ultra-Serie von Flüssigkeitstrichtern ist sowohl mit einem Durchmesser von 50 mm als auch mit einem Durchmesser von 100 mm erhältlich.
- Diese Premium-Trichterreihe ist doppelt verpackt.
- Zudem wird die Kiste ausgekleidet, um eine dritte Schutzschicht zu bieten.
- Es eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie die Herstellung von Impfstoffen, sowie die Herstellung gemäß GMP und in Reinräumen.
- Die Trichter sind alle mit einer ergonomischen Öse seitlich ausgestattet, sodass sie einfach und sauber zu handhaben sind.
- Die Trichter sind für den Einsatz direkt aus dem Beutel heraus konzipiert.
- Hergestellt aus FDA- und EG-konformem HDPE in Lebensmittelqualität.
- HDPE hat eine gute chemische Beständigkeit und kann leicht recycelt werden.
- Die Trichter werden durch Gammabestrahlung sterilisiert.
- USP-Klasse VI – hochwertiges Polymer medizinischer Qualität, das zudem unabhängig gemäß USP 661 getestet wurde.
- Reinraumgefertigt - Die Trichter werden vollständig unter Reinraumbedingungen hergestellt, wobei die Endverpackung in einem Reinraum der Klasse 10.000 durchgeführt wird.
- Jeder Trichter wird vor dem Verpacken zu 100 % inspiziert.
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 50 mm |
| Material | HDPE |
| Sterilität | Steril |