Learn More
Sampling Systems™ Doppelt verpackt – Spachteln der USP-Klasse VI
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch) Sägeblatt:
200 mm
Packungsgröße:
40 Stück
Beschreibung
- Die SteriWare™ Ultra Spachteln werden häufig bei der Herstellung von Kosmetika, Lebensmitteln und Pharmazeutika verwendet.
- Sie sind auch beliebt für das Nivellieren des Inhalts von Schaufeln usw.
- Die Spachteln verfügen alle über einen ergonomischen Griff und sind flexibel.
- Die Spachteln sind für die Verwendung direkt aus dem Beutel konzipiert.
- Hergestellt aus FDA- und EG-konformen HDPE in Lebensmittelqualität.
- HDPE hat eine gute chemische Beständigkeit und kann leicht recycelt werden.
- Die Spachteln werden durch Gammabestrahlung sterilisiert.
- USP-KLASSE VI: Hochwertiges Polymer medizinischer Qualität, das zudem unabhängig gemäß USP 661 getestet wurde.
- Im Reinraum hergestellt – die Spachteln werden vollständig unter Reinraumbedingungen hergestellt, wobei die Endverpackung in einem Reinraum der Klasse 10.000 erfolgt.
- Jede Spachtel wird vor dem Verpacken vollständig inspiziert.
Spezifikation
Spezifikation
| Sterilität | Steril |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 200 mm |
| Material | HDPE |