Learn More
Sampling Systems™ Double Bagged - USP Class VI PharmaScoops™
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
25 Stück
40 Stück
50 Stück
Description
- Diese sterilen Schaufeln werden häufig bei der Herstellung und Probenahme von Kosmetika, Lebensmitteln und Pharmazeutika verwendet.
- Diese Schaufeln haben alle einen ergonomischen Griff, der hoch oben im Körper befestigt ist, um die Hand so weit wie möglich vom Pulver fernzuhalten.
- Die Schaufeln sind für den Einsatz direkt aus dem Beutel konzipiert.
- Aufgrund der doppelten Verpackung kann der Außenbeutel beim Betreten des Reinraums entfernt werden. Dies gewährleistet die Reinheit im Reinraum oder im Fertigungsbereich.
- Hergestellt aus FDA- und EG-konformen HDPE in Lebensmittelqualität.
- HDPE hat eine gute chemische Beständigkeit und kann leicht recycelt werden.
- Die Trichter werden durch Gammabestrahlung sterilisiert.
- USP-Klasse VI – hochwertiges Polymer medizinischer Qualität, das zudem unabhängig gemäß USP 661 getestet wurde.
- Die Schaufeln werden vollständig unter Reinraumbedingungen hergestellt, wobei die Endverpackung in einem Reinraum der Klasse 10.000 erfolgt.
- Jede Schaufel wird vor dem Verpacken vollständig inspiziert.
Specifications
Specifications
| Sterilität | Steril |
| Kapazität (metrisch) | 1.000 ml |
| Material | HDPE |