Learn More
Sampling Systems™ Double Bagged - USP Class VI PharmaScoops™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17554696 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
25 Stück
40 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 17554696
Marke: Sampling Systems™ 9045H250S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Double Bagged PharmaScoops™ are made from high grade medical USP Class VI HDPE. They are available in a range of sizes from 125 mL to 1000 mL. This premium range is double bagged. A box liner is also used giving a third layer of protection.
  • Diese sterilen Schaufeln werden häufig bei der Herstellung und Probenahme von Kosmetika, Lebensmitteln und Pharmazeutika verwendet.
  • Diese Schaufeln haben alle einen ergonomischen Griff, der hoch oben im Körper befestigt ist, um die Hand so weit wie möglich vom Pulver fernzuhalten.
  • Die Schaufeln sind für den Einsatz direkt aus dem Beutel konzipiert.
  • Aufgrund der doppelten Verpackung kann der Außenbeutel beim Betreten des Reinraums entfernt werden. Dies gewährleistet die Reinheit im Reinraum oder im Fertigungsbereich.
  • Hergestellt aus FDA- und EG-konformen HDPE in Lebensmittelqualität.
  • HDPE hat eine gute chemische Beständigkeit und kann leicht recycelt werden.
  • Die Trichter werden durch Gammabestrahlung sterilisiert.
  • USP-Klasse VI – hochwertiges Polymer medizinischer Qualität, das zudem unabhängig gemäß USP 661 getestet wurde.
  • Die Schaufeln werden vollständig unter Reinraumbedingungen hergestellt, wobei die Endverpackung in einem Reinraum der Klasse 10.000 erfolgt.
  • Jede Schaufel wird vor dem Verpacken vollständig inspiziert.
Spezifikation
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material HDPE