Learn More
Sampling Systems™ Double Bagged - USP Class VI PharmaScoops™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7239868 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
25 Stück
40 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 17544696
Marke: Sampling Systems™ 9045H125S
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Double Bagged PharmaScoops™ are made from high grade medical USP Class VI HDPE. They are available in a range of sizes from 125 mL to 1000 mL. This premium range is double bagged. A box liner is also used giving a third layer of protection.
  • Diese sterilen Schaufeln werden häufig bei der Herstellung und Probenahme von Kosmetika, Lebensmitteln und Pharmazeutika verwendet.
  • Diese Schaufeln haben alle einen ergonomischen Griff, der hoch oben im Körper befestigt ist, um die Hand so weit wie möglich vom Pulver fernzuhalten.
  • Die Schaufeln sind für den Einsatz direkt aus dem Beutel konzipiert.
  • Aufgrund der doppelten Verpackung kann der Außenbeutel beim Betreten des Reinraums entfernt werden. Dies gewährleistet die Reinheit im Reinraum oder im Fertigungsbereich.
  • Hergestellt aus FDA- und EG-konformen HDPE in Lebensmittelqualität.
  • HDPE hat eine gute chemische Beständigkeit und kann leicht recycelt werden.
  • Die Trichter werden durch Gammabestrahlung sterilisiert.
  • USP-Klasse VI – hochwertiges Polymer medizinischer Qualität, das zudem unabhängig gemäß USP 661 getestet wurde.
  • Die Schaufeln werden vollständig unter Reinraumbedingungen hergestellt, wobei die Endverpackung in einem Reinraum der Klasse 10.000 erfolgt.
  • Jede Schaufel wird vor dem Verpacken vollständig inspiziert.
Spezifikation
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 125 mL
Material HDPE