Learn More
Sampling Systems™ Doppelt verpackt - USP Sterile Schaufeln der Klasse VI
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17554706 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
20 Stück
25 Stück
50 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
17554706 25 ml 50 Stück
17574706 50 ml 50 Stück
17524706 100 ml 50 Stück
17534706 150 ml 50 Stück
17544706 250 ml 25 Stück
17564706 500 ml 20 Stück
17514706 1.000 ml 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17554706 Lieferant Sampling Systems™ Lieferanten-Nr. 9286H25S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die SteriWare™ Ultra-Serie von doppelt verpackten Schaufeln besteht aus hochwertigem HDPE der USP-Klasse VI. Diese Serie eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie die Herstellung von Impfstoffen, sowie die Herstellung gemäß GMP und in Rei
  • Unser Sortiment USP Messlöffel der Klasse VI sind in verschiedenen Größen von 25 ml bis 1000 ml erhältlich.
  • Dieses Sortiment von Premium-Schaufeln ist doppelt verpackt.
  • Zudem wird die Kiste ausgekleidet, um eine dritte Schutzschicht zu bieten.
  • Es eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie die Impfstoffherstellung. GMP und Reinraumfertigung.
  • Die Schaufeln verfügen alle über einen ergonomischen Griff und sind anwenderfreundlich.
  • Die volumetrische Form ermöglicht die schnelle Messung spezifischer Volumina.
  • Aufgrund des flachen Bodens liegen sie außerdem flach auf. Sie sind daher ideal für die Verwendung mit Waagen und das Dekantieren von Pulver.
  • Die Enden der Schaufeln sind zugespitzt, sodass sie leicht zu entleeren sind.
  • Hergestellt aus FDA- und EG-konformem HDPE in Lebensmittelqualität.
  • HDPE ist chemisch beständiger als herkömmliche PS-Schaufeln.
  • Scoops entspricht SAL 10 -6 .
  • Hochwertiges Polymer in medizinischer Qualität, das auch unabhängig getestet wurde USP 661.
  • Die Schaufeln werden vollständig unter Reinraumbedingungen hergestellt, wobei die Endverpackung in einem Reinraum der Klasse 10.000 erfolgt.
  • Jede Schaufel wird vor dem Verpacken vollständig inspiziert
Spezifikation
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 25 ml
Breite (metrisch) 38 mm
Material HDPE
Länge (metrisch) 137 mm