Learn More
Sampling Systems™ Double Bagged - USP Class VI Sterile Scoops
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17514706 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
Packungsgröße:
20 Stück
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 17514706
Marke: Sampling Systems™ 9286H1000S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The SteriWare™ Ultra range of Double Bagged Scoops are made from high quality USP class VI HDPE. This range is ideal for demanding applications such as vaccine manufacture, GMP and cleanroom manufacturing.
  • Unsere Schaufeln der USP-Klasse VI sind in verschiedenen Größen von 25 ml bis 1.000 ml erhältlich.
  • Dieses Sortiment von Premium-Schaufeln ist doppelt verpackt.
  • Zudem wird die Kiste beschichtet, um eine dritte Schutzschicht zu bieten.
  • Es eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie die Herstellung von Impfstoffen, sowie die Herstellung gemäß GMP und in Reinräumen.
  • Die Schaufeln verfügen alle über einen ergonomischen Griff und sind anwenderfreundlich.
  • Die volumetrische Form ermöglicht die schnelle Messung spezifischer Volumina.
  • Aufgrund des flachen Bodens liegen sie außerdem flach auf. Sie sind daher ideal für die Verwendung mit Waagen und das Dekantieren von Pulver.
  • Die Enden der Schaufeln sind zugespitzt, sodass sie leicht zu entleeren sind.
  • Hergestellt aus FDA- und EG-konformen HDPE in Lebensmittelqualität.
  • HDPE ist chemisch beständiger als herkömmliche PS-Schaufeln.
  • Schaufeln entsprechen SAL-Wert 10-6.
  • Hochwertiges Polymer medizinischer Qualität, das zudem unabhängig gemäß USP 661 getestet wurde.
  • Die Schaufeln werden vollständig unter Reinraumbedingungen hergestellt, wobei die Endverpackung in einem Reinraum der Klasse 10.000 erfolgt.
  • Jede Schaufel wird vor dem Verpacken vollständig inspiziert
Spezifikation
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 1.000 ml
Breite (metrisch) 127 mm
Material HDPE
Länge (metrisch) 360 mm