Learn More
Micronova Doppelwerkzeug CornerCleaner™
Artikelnummer. 30680019 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen:
4 x 10 in.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen Packungsgröße
30680019 4 x 10 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30680019 Lieferant Micronova Lieferanten-Nr. QDCCD410
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diamantförmige, flachköpfige Mopp-Adapter verfügen über ein einzigartiges 180°- bis 360-Grad-Drehgelenk° und funktionieren mit Doppelserienabdeckungen CornerCleaner™
  • Entwickelt für die Reinigung ebener Oberflächen und schwierig abgegrenzte Bereiche mit ultimativer Kontrolle und Präzision
  • Edelstahlkomponenten werden elektropoliert
  • QDCCD – Edelstahlrahmen für die Verwendung mit QD Edelstahl-Universalgriffen
  • Der Drehgelenkadapter kann für ein Gleichgewicht zwischen Manövrierfähigkeit und Präzision verriegelt werden
  • Adapterrahmen, Abdeckungen und Griffe separat erhältlich
Spezifikation
Abmessungen 4 x 10 in.
Produkttyp Flach legbares Moppgestell
Farbcode Weiß
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Abdeckungen der Double CornerCleaner-Serie
Color-coded Nein
Material Polyethylen