Learn More
GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Bi-Destillierapparate für die Wasseraufbereitung
Artikelnummer. 10160651
Ansicht ändern
Click to view available options
Heizleistung (metrisch):
8 l/h
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Heizleistung (metrisch) Packungsgröße
10160651 8 l/h 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10160651 Lieferant GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Lieferanten-Nr. 2108
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Destillationsanlagen eignen sich für zahlreiche Destillationsanwendungen. GFL Gesellschaft für Labortec™ Einzeldestillationsgeräte aus Edelstahl produzieren ultrareine, gasarme, bakterien- und pyrogenfreie Destillate mit sehr geringer Leitfähigkeit.
  • Ausgezeichnete Destillatqualität, Leitfähigkeit von Mono-Destillat ca. 2.2 μs/cm bei 25 °C; Leitfähigkeit
  • von Bi-Destillat ca. 1.6 μs/cm bei 25 °C
  • Verdampfer und Spritzschutz der Mono-Stufe sind durch Anheben der Kondensatoren leicht zugänglich. Material: Edelstahl, Material-Nr. 1.4301
  • Kondensatoren (Kühler): 1. Stufe aus Edelstahl, Material-Nr. 1.4301; 2. Stufe inkl. Leitblech aus DURAN/Borosilikatglas 3.3
  • Heizelemente aus Edelstahl, Material-Nr. 1.4876
  • Wasserversorgung über ein eingebautes Magnetventil mit Anschluss für Wasserdruckschlauch 1/2 Zoll (innen Ø 12.7 mm)
  • Erforderlicher Kühlwasserdruck: >3 bar bis max. 7 bar Nach dem Einschalten des Hauptschalters öffnet das Magnetventil die Wasserversorgung
  • Kühlwasserauslass mit Schlauchanschluss 3/4 Zoll (innen Ø 19 mm)
  • Nicht kondensiertes Wasser fließt durch den Kühlwasserauslass
  • Energiesparend durch Destillation des beheizten Kühlwassers
  • Destillatentnahme: Absperrventil aus Borosilikatglas 3.3 mit PTFE-Kolben für Mono-Destillat, Auslass mit Staubschutzglocke aus Borosilikatglas 3.3 für Bi-Destillat
  • Wassermangelsicherung: durch Schwimmerschalter und thermostatischen Übertemperaturschutzschalter
  • Der elektronische Verunreinigungsdetektor schaltet das Gerät aus, wenn im Verdampfer der Stufe 1 starke Verunreinigungen auftreten. Die rote Kontrolllampe "Clean" leuchtet auf.
  • Entgasung von Kohlendioxid durch Öffnung an den Kondensatoren
  • Hauptschalter und Kontrolllampen zur Überwachung beider Destillationsstufen befinden sich an der Vorderseite des Geräts
  • Zweiteiliges Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech, elektrostatisch pulverbeschichtet mit Epoxidharz; Oberteil leicht durch Schnellverschlüsse abnehmbar
  • Stromanschluss über Anschlusskabel
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 390 mm
Elektrische Anforderungen 400 V/3 ph/N/PE/50...60 Hz/11.5 kW; dreiphasiger Strom
Heizleistung (metrisch) 8 l/h
Höhe (metrisch) 700 mm
Material Edelstahl/Glas
Gewicht (metrisch) 44.6 kg
Breite (metrisch) 700 mm
Typ Doppeldestillationsgerät