Beschreibung
- Deckt den gesamten Kopf ab, wie dies in es gemäß HACCP erforderlich ist
- Zusätzlicher Komfort mit doppelter Elastizität für ein hervorragendes Festsitzen
- Möglichkeit zur Verwendung eines Farbcodes für die Rückverfolgung
- 12 g/m2 Stoffgewicht
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Grün |
| Einwegprodukt | Ja |
| Ausführungsart | Clip Mütze |
| Sterilität | Unsteril |
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 9001 |
| Menge | 250 Packungen |
| Abmessungen (L x B) | 40 x 55 cm |
| Enthält | Kopfabdeckungen und Wandspender |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Industrie, Labor |