Learn More
Bochem™ Mikrodoppelspatel
Artikelnummer. p-7146762
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
185 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
40 mm
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Länge (metrisch) Sägeblatt unitSize
10030881 185 mm 50 mm 1 Stück
10060831 150 mm 40 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10030881
Marke: Bochem™ 3029
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bochem™ Doppelend-Mikrospatel für die Handhabung und Probenahme kleiner Proben.
  • Doppelanschluss
  • Edelstahl
Specifica
Beschreibung Doppelende
Produkttyp Mikrospatel
Länge (metrisch) Sägeblatt 50 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 9 mm
Material Edelstahl (18/10)
Länge (metrisch) 185 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.