Learn More
Bochem™ Mikrodoppelspatel
Beschreibung
- Doppelanschluss
- Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Doppelende |
| Produkttyp | Mikrospatel |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 50 mm |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 9 mm |
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Länge (metrisch) | 185 mm |