Learn More
SI Analytics™ Metall-Einstabmesskette, Typ:PT 1200 Länge 120 mm, D=12mm, -30...+135 °C
Alle ansehen SI Analytics Produkte
Click to view available options
Typ:
Einzelelektrode
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Kombination aus reinen Messelektroden für beispielsweise ionenselektive Messungen oder Sonderkonstruktionen mit einer Referenzelektrode
- Redox-Titrationen mit konstantem pH-Wert mit Glaselektroden als Referenz- und Redox-Einzelsensoren als Messelektrode
- Einsatz von Doppelelektrolytelektroden zur optimalen Anpassung des Referenzelektrolyts an das Messmedium.
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | Steckkopf |
| Material | Glas |
| Typ | Einzelelektrode |
| Modell | Pt 1200 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -30 bis 135 °C |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |