Learn More
VELP Scientifica™ Mini-H-Stand mit Doppelstange
Artikelnummer. 17110206 Alle ansehen Velp Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
430 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) Packungsgröße
17110206 430 x 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17110206 Lieferant VELP Scientifica™ Lieferanten-Nr. A00000383
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Mini H-Stand ist ein komplettes System aus Basis, Klemmstäben und Klemmen, das verhindert, dass sich Geräte um eine einzelne Stange drehen.
DESCRIPTION
  • Designed for light weight instruments and comes complete with all parts
  • Designed to avoid rotation of attachment and instrument through the use of the double rod and bosshead clamp
Spezifikation
Produkttyp Ständer
Abmessungen (L x B x H) 430 x 300 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar