Learn More
Karl Hecht™ 443/72 Assistent Zählkammer nach Bürker
Artikelnummer. 10319012
Ansicht ändern
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
Kammertiefe 0.1 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tiefe (metrisch) Packungsgröße
10319012 Kammertiefe 0.1 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10319012 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 44372
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.49 €
    34.10 € / 1 Stück
    Sparen 28.39 €
    45% Rabatt
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Präzise Messungen zur Zählung der Partikelanzahl pro Volumeneinheit einer Flüssigkeit. Die Karl Hecht™ Assistent™ Burker Zählkammern dienen zur Zählung von Thrombozyten oder Erythrozyten nur für den Export außerhalb der EU.
  • Kammertiefe von 0.1 mm
  • 9 große Quadrate - Oberfläche 1 mm2 jeweils = 9 mm2
  • Jedes große Quadrat ist in 16 Gruppen von Quadraten 0.2 x 0.2 mm unterteilt
  • Die Mittelstütze ist mit einer Rhodiumschicht beschichtet, um einen scharfen Kontrast und hell beleuchtete Linien zu erzielen
Spezifikation
Tiefe (metrisch) Kammertiefe 0.1 mm