Learn More
H-B Instrument™ H-B™ Double-Safe™ Flüssigkeits-Glasthermometer mit PFA-Sicherheitsbeschichtung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13019152 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Change view
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-10 bis +150 °C
-20°bis +150 °C
Art der Immersion:
Gesamt
Teilweise
Teilweises Eintauchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Art der Immersion unitSize
13019152 -10 bis +150 °C Teilweise -
13029152 -10 bis +150 °C Gesamt 1 Stück
13059152 -20°bis +150 °C Teilweises Eintauchen 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 13019152
Marke: H-B Instrument™ B604000100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Schützen Sie Ihren Arbeitsplatz und sorgen Sie für eine sichere Umgebung.
  • Umweltfreundliche Thermometer sind mit einer PFA-Sicherheitsbeschichtung versehen, um Flüssigkeiten und Glas im Falle eines Bruchs aufzufangen
  • Bleifreies, gelb hinterlegtes Glas und schwarze Flüssigkeit sorgen für einfache Lesbarkeit und weniger Lesefehler
  • Enthält ungiftige, biologisch abbaubare Enviro-Safe™ Flüssigkeit
  • Hergestellt und getestet von unserem US-amerikanischem Qualitätsteam
Anwendungen:
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Zertifizierungen
Rückführbar auf NIST. Enthält eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität NIST
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Art der Immersion Teilweise
Enthält Mehrsprachige Anweisungen, Genauigkeitserklärung
Länge gesamt (angloamerikanisch) 7,9 in.
Länge (metrisch) 200 mm
Gesamtlänge (metrisch) 200 mm
Material Glas
Thermometerfüllung Enviro-Safe™ Flüssigkeit
Produkttyp Thermometer
Max. Temperatur (metrisch) 150 °C
Min. Temperatur (metrisch) -10 °C
Temperaturbereich (metrisch) -10 bis +150 °C
Calibrated Ja
Genauigkeit ±1 °C, ±1,5 °C über 110 °C
Unterteilung 1 °C
Immersion Length 50 mm
Umfang Celsius