Learn More
H-B Instrument™ H-B™ Double-Safe™ Flüssigkeits-Glasthermometer mit PFA-Sicherheitsbeschichtung
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Beschreibung
- Umweltfreundliche Thermometer sind mit einer PFA-Sicherheitsbeschichtung versehen, um Flüssigkeiten und Glas im Falle eines Bruchs aufzufangen
- Bleifreies, gelb hinterlegtes Glas und schwarze Flüssigkeit sorgen für einfache Lesbarkeit und weniger Lesefehler
- Enthält ungiftige, biologisch abbaubare Enviro-Safe™ Flüssigkeit
- Hergestellt und getestet von unserem US-amerikanischem Qualitätsteam
Anwendungen:
Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien.
Bestellinformation
Wenn ein individueller Thermometerkalibrierungsbericht benötigt wird, stehen werkseitig kalibrierte Thermometer oder kundenspezifische Kalibrierdienste zur Verfügung.
Zertifizierungen
Rückführbar auf NIST. Enthält eine mehrsprachige (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch und Spanisch) Präzisions- und Rückverfolgbarkeitserklärung.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | NIST |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Verwendung in chemischen/petrochemischen Labors, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, der pharmazeutischen und medizinischen Industrie, Molkereien, Brauereien und Brennereien. |
| Art der Immersion | Teilweise |
| Enthält | Mehrsprachige Anweisungen, Genauigkeitserklärung |
| Länge gesamt (angloamerikanisch) | 7,9 in. |
| Länge (metrisch) | 200 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 200 mm |
| Material | Glas |
| Thermometerfüllung | Enviro-Safe™ Flüssigkeit |
| Produkttyp | Thermometer |
| Mehr anzeigen |