Learn More
Thermo Scientific™ Doppelenthärtungssystem WMS
Artikelnummer. 12726208 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Flussrate:
2 l/h
Kapazität (metrisch):
2 x 10 m³ bei 10°dH
Salzvorrat:
105 kg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flussrate Kapazität (metrisch) Salzvorrat Packungsgröße
12726208 2 l/h 2 x 10 m³ bei 10°dH 105 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12726208 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 06.1284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6665.00 €
    6250.00 € / 1 Stück
    Sparen 415.00 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Überwachen Sie die Gesamtmenge an verarbeitetem Wasser mit der elektronischen Volumensteuerung in diesem Doppelenthärtungssystem.
Überwachen Sie das gesamte verarbeitete Wasser mit dem elektronischen Mengenregler des Thermo Scientific™ Double Softening System WMS, das bei Erreichen des Grenzwertes automatisch regeneriert. Die vollautomatische Regeneration ist besonders dann von Vorteil, wenn eine kontinuierliche Versorgung mit enthärtetem Wasser erforderlich ist, wie z. B. für größere Reinwassersysteme oder klinische Speisewassersysteme. Dieser anschlussfertige Wasserenthärter dient zur Wasserenthärtung vor dem Einspeisen in ein Umkehrosmosesystem. Bei der Wasserenthärtung werden harte Ionen wie Calcium und Magnesium durch einwertige Natriumionen ersetzt. Dies verlängert die Lebensdauer der Umkehrosmosemembran.
Doppelenthärtungssysteme
  • Doppelenthärtungssysteme bieten eine kontinuierliche Versorgung mit enthärtetem Wasser.
  • Die Duplexkonfiguration gewährleistet eine unterbrechungsfreie Versorgung mit Weichwasser.
  • Mit der elektronischen Volumensteuerung wird die Wassermenge gemessen, die den Enthärter durchläuft. Bei Erreichen des Grenzwerts setzt sofort eine automatische Regeneration ein, sobald der in Betrieb befindliche Filterbehälter erschöpft ist.
  • Wasseranschluss über ein R1 Zoll-Automatikventil aus Messing mit 4-stufigem Regenerationsprozess
  • Alle Wasseranschlüsse sind standardmäßig entweder R1 Zoll oder R1 1/2 Zoll
  • 230 V/50 Hz
Bestellinformationen:
Dieses Produkt ist nicht überall erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Doppeltes Enthärtungssystem WMS – 100 – DF – ES
Kapazität (metrisch) 2 x 10 m³ bei 10°dH
Flussrate 2 l/h
Typ Wasserenthärtungssystem WMS
Salzvorrat 105 kg
Breite (metrisch) 1190 mm
Höhe (metrisch) 1320 mm
Tiefe (metrisch) 500 mm