Learn More
Bochem™ Doppelspatel, PTFE
Artikelnummer. 10214081
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
185 mm
210 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
45 mm
50 mm
55 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt:
9 mm
11 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Länge (metrisch) Sägeblatt Breite (metrisch) Sägeblatt unitSize
10214081 210 mm 55 mm 11 mm 1 Stück
10038300 185 mm 50 mm 9 mm 1 Stück
10614681 150 mm 45 mm 9 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10214081
Marke: Bochem™ 3702
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Doppelseitig für Vielseitigkeit. Bochem™ Doppelspatel mit einem flachen und einem abgerundeten Ende mit widerstandsfähigem PTFE beschichtet.
  • Doppelanschluss.
  • Ein flaches und ein abgerundetes Ende
  • PTFE-beschichtet.
Spezifikation
Produkttyp Spatel
Länge (metrisch) Sägeblatt 55 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt 11 mm
Material PTFE
Länge (metrisch) 210 mm