Learn More
Chemsplash Double Stitched 24 in. Premium Mob Cap
Click to view available options
Farbe:
Blue
White
Packungsgröße:
20 Packungen
Beschreibung
- 14 g Non-Woven Polypropylene
- Double Stitched
- Elasticated
- 24 in.
- One Size
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mob Cap |
| Größe | 24 in. |
| Material | Polypropylene |
| Farbe | White |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Latexfrei | Yes |
| Sterilität | Non-sterile |