Learn More
Globe Scientific Doppelte Laschen-Schnappkappen für Blutabnahmeröhrchen, Glas- und Kunststoffröhrchen
Artikelnummer. 31923141 Alle ansehen Globe Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grau
Grün
Lavendel
Naturfarben
Rot
Zur Verwendung mit (Geräte):
13 mm-Röhrchen
16 mm-Röhrchen
Packungsgröße:
6000 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
31923141 Grün 13 mm-Röhrchen 6000 Stück
31923270 Grau 13 mm-Röhrchen 6000 Stück
31922638 Blau 13 mm-Röhrchen 6000 Stück
31923272 Naturfarben 13 mm-Röhrchen 6000 Stück
31923275 Lavendel 13 mm-Röhrchen 6000 Stück
31922775 Rot 13 mm-Röhrchen 6000 Stück
31922744 Gelb 13 mm-Röhrchen 6000 Stück
31923256 Grau 16 mm-Röhrchen 6000 Stück
31922720 Blau 16 mm-Röhrchen 6000 Stück
31923284 Naturfarben 16 mm-Röhrchen 6000 Stück
31923274 Grün 16 mm-Röhrchen 6000 Stück
31922665 Lavendel 16 mm-Röhrchen 6000 Stück
31923419 Rot 16 mm-Röhrchen 6000 Stück
31922844 Gelb 16 mm-Röhrchen 6000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 31923141 Lieferant Globe Scientific Lieferanten-Nr. 113140G
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bunte Snap-On-Verschlüsse sind eine effektive Methode, um Blutabnahmeröhrchen, Glasreagenzgläser und Plastikkulturröhrchen zu verdichten.
  • Präzisionsgeformt aus LDPE
  • Kommt mit zwei Daumenlaschen für einfaches Entfernen der Kappe
  • Sorgt für einen dichten Abschluss während Zentrifugations-, Rühr- und Kühlverfahren
  • Schützt Proben vor Kreuzkontamination und hochinfektiösen Aerosolen
  • Farbcodiert zur einfachen Stichprobenidentifikation
  • Farbe: grün
Spezifikation
Enthält 2 Daumenlaschen
Produkttyp Schnappverschluss
Material LDPE
Farbe Grün
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Geräte) 13 mm-Röhrchen
Einwegprodukt Single-use