Beschreibung
- Eine Vielzahl von Plattformoptionen ist verfügbar, um unregelmäßige Proben oder herkömmliche Kolbenklammern und Röhrchengestelle aufzunehmen
- Plattformen können den nutzbaren Platz für Proben erhöhen
- Können in einigen Fällen gestapelt werden, um den Durchsatz zu erhöhen und die Probenkapazität zu verdoppeln
- Röhrchengestelle und Matten mit Vertiefungen halten Röhrchen sicher an ihrem Platz
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Doppeldeck-Plattformkit |
| Material | Edelstahl |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 14,00 in. |
| Tiefe (metrisch) | 35,60 cm |
| Abmessungen (L x B) | 35.6 x 28 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 14,00 in. |
| Länge (metrisch) | 35,60 cm |
| Breite (metrisch) | 28,00 cm |
| Beschreibung | Doppelreihiges Plattformkit Wippschüttler SHRK07AL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?