Learn More
OHAUS™ Doppeldeck-Plattformkit
Artikelnummer. 15792549 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
32.4 x 25.4 cm
35.6 x 28 cm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
15792549 32.4 x 25.4 cm 1 Stück
15712559 35.6 x 28 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15792549 Lieferant OHAUS™ Lieferanten-Nr. 30400137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00 €
    147.49 € / 1 Stück
    Sparen 2.51 €
    1% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
OHAUS™ Doppeldeck-Plattform-Kit für die Aufnahme von Proben und Laborgläsern.
  • Eine Vielzahl von Plattformoptionen ist verfügbar, um unregelmäßige Proben oder herkömmliche Kolbenklammern und Röhrchengestelle aufzunehmen
  • Plattformen können den nutzbaren Platz für Proben erhöhen
  • Können in einigen Fällen gestapelt werden, um den Durchsatz zu erhöhen und die Probenkapazität zu verdoppeln
  • Röhrchengestelle und Matten mit Vertiefungen halten Röhrchen sicher an ihrem Platz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Doppeldeck-Plattformkit
Material Edelstahl
Tiefe (angloamerikanisch) 12,75 in.
Tiefe (metrisch) 32,40 cm
Abmessungen (L x B) 32.4 x 25.4 cm
Länge (angloamerikanisch) 12,75 in.
Länge (metrisch) 32,40 cm
Breite (angloamerikanisch) 10,00 in.
Breite (metrisch) 25,40 cm
Beschreibung Doppelreihiges Plattformkit Wippschüttler SHRK04DG