Learn More
Tenak™ Doppeltablett-Rack für Tiefkühlschränke, breit
Artikelnummer. 12407020 Alle ansehen TENAK Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
560 x 278 x 170 mm
680 x 278 x 325 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
12407020 560 x 278 x 170 mm 1 Stück
12487020 680 x 278 x 325 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12407020 Lieferant Tenak™ Lieferanten-Nr. TE29420
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Tabletts dienen Anwendungen, bei denen die Proben entweder nicht in Boxen gelagert werden oder ungewöhnliche Größen haben.
  • Ein Doppeltablett ist ein Rack mit zwei Ausziehelementen und einem Deckel mit Griff auf der Vorderseite
  • Die Doppeltabletts passen in jedes Tiefkühlgerät
  • Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschränke
Abmessungen (L x B x H) 560 x 278 x 170 mm
Enthält Griff und Deckel
Breite (metrisch) 278 mm