Learn More
Tenak™ Double Tray Rack for Upright Freezers, Wide
Artikelnummer. p-9281126 Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
560 x 278 x 170 mm
680 x 278 x 325 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12407020
Marke: Tenak™ TE29420
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Trays designed for applications where the samples are either not stored in boxes or has odd sizes.
  • Ein Doppeltablett ist ein Rack mit zwei Ausziehelementen und einem Deckel mit Griff auf der Vorderseite
  • Die Doppeltabletts passen in jedes Tiefkühlgerät
  • Gefertigt aus Edelstahl
Spezifikation
Enthält Griff und Deckel
Material Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschränke
Abmessungen (L x B x H) 560 x 278 x 170 mm
Breite (metrisch) 278 mm